Stampa…
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303577-1G PC303577-5G
APOSPC303577-1GEA 279 EUR
APOSPC303577-1G APOSPC303577-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₄Br₂ClF₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640154
CAS Number: 2091543-20-1