Stampa…
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
PC303576-1G PC303576-5G
APOSPC303576-1GEA 231 EUR
APOSPC303576-1G APOSPC303576-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₅BrClF₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640153
CAS Number: 2092609-70-4