Stampa…
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303575-1G PC303575-5G
APOSPC303575-1GEA 219 EUR
APOSPC303575-1G APOSPC303575-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₃BrClF₃O
Peso molecolare: 287.461 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640152
CAS Number: 2090464-41-6