Stampa…
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
PC303573-1G PC303573-5G
APOSPC303573-1GEA 373 EUR
APOSPC303573-1G APOSPC303573-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄BrClF₃N
Peso molecolare: 274,466 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11520117
CAS Number: 1096698-03-1