Stampa…
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303572-1G PC303572-5G
APOSPC303572-1GEA 326 EUR
APOSPC303572-1G APOSPC303572-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₂BrClF₃N
Peso molecolare: 284,46 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640150
CAS Number: 2383568-45-2