Stampa…
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303571-1G PC303571-5G
APOSPC303571-1GEA 280 EUR
APOSPC303571-1G APOSPC303571-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₈H₄BrClF₃NO
Peso molecolare: 302,476 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640149
CAS Number: 2383776-77-8