3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303569-1G
PC303569-5G
APOSPC303569-1GEA
199
EUR
APOSPC303569-1G
APOSPC303569-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula:
C₈H₃BrClF₃O₂ Peso molecolare: 303,46 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD32640147 CAS Number: 2386483-96-9 |