Stampa…
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
PC303568-1G PC303568-5G
APOSPC303568-1GEA 418 EUR
APOSPC303568-1G APOSPC303568-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₈H₆BrClF₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640146
CAS Number: 2383229-80-7