Stampa…
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC303567-1G PC303567-5G
APOSPC303567-1GEA 418 EUR
APOSPC303567-1G APOSPC303567-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula: C₉H₅BrClF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640145
CAS Number: 2386381-95-7