Stampa…
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC303566-1G PC303566-5G
APOSPC303566-1GEA 326 EUR
APOSPC303566-1G APOSPC303566-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₄BrClF₃N
Peso molecolare: 298,487 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640144
CAS Number: 2383782-11-2