Stampa…
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
PC303565-1G PC303565-5G
APOSPC303565-1GEA 280 EUR
APOSPC303565-1G APOSPC303565-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₄Br₂ClF₃
Peso molecolare: 352,374 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640143
CAS Number: 2386636-01-5