Stampa…
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
PC303564-1G PC303564-5G
APOSPC303564-1GEA 232 EUR
APOSPC303564-1G APOSPC303564-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₅BrClF₃O
Peso molecolare: 289,477 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640142
CAS Number: 2384801-56-1