3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303563-1G
PC303563-5G
PC303563-25G
APOSPC303563-1GEA
219
EUR
APOSPC303563-1G
APOSPC303563-5G
APOSPC303563-25G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula:
C₈H₃BrClF₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD32640141 CAS Number: 2385966-70-9 |