Stampa…
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC303562-1G PC303562-5G
APOSPC303562-1GEA 338 EUR
APOSPC303562-1G APOSPC303562-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₄BrF₄N
Peso molecolare: 282,032 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640140
CAS Number: 2091737-50-5