2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC303560-1G
PC303560-5G
APOSPC303560-1GEA
0
EUR
APOSPC303560-1G
APOSPC303560-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula:
C₈H₂BrF₄N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD32640138 CAS Number: 2090465-86-2 |