Stampa…
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC303559-1G PC303559-5G
APOSPC303559-1GEA 292 EUR
APOSPC303559-1G APOSPC303559-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₈H₄BrF₄NO
Peso molecolare: 286,021 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640137
CAS Number: 2090465-20-4