2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303557-1G
PC303557-5G
APOSPC303557-1GEA
230
EUR
APOSPC303557-1G
APOSPC303557-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula:
C₈H₃BrF₄O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD32640135 CAS Number: 2090964-98-8 |