Stampa…
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
PC303556-1G PC303556-5G
APOSPC303556-1GEA 430 EUR
APOSPC303556-1G APOSPC303556-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₈H₆BrF₄N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640134
CAS Number: 2382968-43-4