Stampa…
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
PC303553-1G PC303553-5G
APOSPC303553-1GEA 0 EUR
APOSPC303553-1G APOSPC303553-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₅BrF₄O
Peso molecolare: 273,022 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640131
CAS Number: 2090282-92-9