Stampa…
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303549-1G PC303549-5G
APOSPC303549-1GEA 371 EUR
APOSPC303549-1G APOSPC303549-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₂BrF₄N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30829166
CAS Number: 2021202-81-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III