5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC303547-1G
PC303547-5G
APOSPC303547-1GEA
245
EUR
APOSPC303547-1G
APOSPC303547-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula:
C₈H₂BrClF₄O Peso molecolare: 305,451 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD32640127 CAS Number: 2168482-19-5 |