Stampa…
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303546-1G PC303546-5G PC303546-25G
APOSPC303546-1GEA 105 EUR
APOSPC303546-1G APOSPC303546-5G APOSPC303546-25G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₃BrF₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29043332
CAS Number: 1881295-62-0