5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₈H₄Br₂F₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD32640123 CAS Number: 2090283-06-8 UN: 3265 ADR: 8,III |