Stampa…
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC303541-1G PC303541-5G
APOSPC303541-1GEA 406 EUR
APOSPC303541-1G APOSPC303541-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₅BrF₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640122
CAS Number: 2090690-47-2