Stampa…
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
PC303539-1G PC303539-5G
APOSPC303539-1GEA 418 EUR
APOSPC303539-1G APOSPC303539-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₈H₆BrF₄N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640121
CAS Number: 2385185-07-7