Stampa…
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303536-1G PC303536-5G
APOSPC303536-1GEA 279 EUR
APOSPC303536-1G APOSPC303536-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₄Br₂F₄
Peso molecolare: 335.919 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640118
CAS Number: 2091622-35-2