3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303535-1G
PC303535-5G
APOSPC303535-1GEA
232
EUR
APOSPC303535-1G
APOSPC303535-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula:
C₈H₅BrF₄O Peso molecolare: 273,022 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD32640117 CAS Number: 2090282-94-1 |