Stampa…
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
PC303533-1G PC303533-5G
APOSPC303533-1GEA 430 EUR
APOSPC303533-1G APOSPC303533-5G
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzylamine
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₉H₆BrF₆N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28727989
CAS Number: 1805512-83-7