2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC303532-1G
PC303532-5G
APOSPC303532-1GEA
0
EUR
APOSPC303532-1G
APOSPC303532-5G
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula:
C₁₀H₅BrF₆O₂ Peso molecolare: 351,04 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28728131 CAS Number: 1807217-12-4 |