Stampa…
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303530-1G PC303530-5G
APOSPC303530-1GEA 348 EUR
APOSPC303530-1G APOSPC303530-5G
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₉H₄Br₂F₆
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28728005
CAS Number: 1807224-31-2