Stampa…
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC303526-1G PC303526-5G
APOSPC303526-1GEA 419 EUR
APOSPC303526-1G APOSPC303526-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formula: C₉H₆BrF₃O₃
Peso molecolare: 299,041 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640115
CAS Number: 2169367-08-0