Stampa…
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303525-1G PC303525-5G
APOSPC303525-1GEA 326 EUR
APOSPC303525-1G APOSPC303525-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₅BrF₃NO
Peso molecolare: 280,041 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640114
CAS Number: 2167710-86-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III