Stampa…
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
PC303513-1G PC303513-5G
APOSPC303513-1GEA 419 EUR
APOSPC303513-1G APOSPC303513-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzylamine
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzylamine
Formula: C₇H₅BrF₃N
Peso molecolare: 240,021 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30471770
CAS Number: 1539083-58-3