Stampa…
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC303512-1G PC303512-5G
APOSPC303512-1GEA 280 EUR
APOSPC303512-1G APOSPC303512-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzamide
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzamide
Formula: C₇H₃BrF₃NO
Peso molecolare: 254,004 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640104
CAS Number: 1506289-36-6