3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC303511-1G
PC303511-5G
APOSPC303511-1GEA
232
EUR
APOSPC303511-1G
APOSPC303511-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzoyl chloride
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzoyl chloride
Formula:
C₇HBrClF₃O Peso molecolare: 273,434 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD32640103 CAS Number: 1518390-38-9 |