Stampa…
3-Bromo-2,5,6-trifluorophenylacetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303510-1G PC303510-5G
APOSPC303510-1GEA 419 EUR
APOSPC303510-1G APOSPC303510-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorophenylacetic acid 97%
3-Bromo-2,5,6-trifluorophenylacetic acid
Formula: C₈H₄BrF₃O₂
Peso molecolare: 269,015 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28746951
CAS Number: 1805143-13-8