Stampa…
3-Bromo-2,5,6-trifluorophenylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC303509-1G PC303509-5G
APOSPC303509-1GEA 326 EUR
APOSPC303509-1G APOSPC303509-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorophenylacetonitrile
3-Bromo-2,5,6-trifluorophenylacetonitrile
Formula: C₈H₃BrF₃N
Peso molecolare: 250,015 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640102
CAS Number: 1499733-29-7