Stampa…
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC303493-1G PC303493-5G
APOSPC303493-1GEA 199 EUR
APOSPC303493-1G APOSPC303493-5G
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzoic acid
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₅BrF₂O₃
Peso molecolare: 267,024 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640087
CAS Number: 1784368-01-9