Stampa…
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC303490-1G PC303490-5G
APOSPC303490-1GEA 326 EUR
APOSPC303490-1G APOSPC303490-5G
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Formula: C₉H₆BrF₂NO
Peso molecolare: 262,051 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640084
CAS Number: 1892087-78-3