Stampa…
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC303484-1G PC303484-5G
APOSPC303484-1GEA 326 EUR
APOSPC303484-1G APOSPC303484-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzonitrile
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrClFN
Peso molecolare: 234,453 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20486525
CAS Number: 1824089-00-0