Stampa…
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC303483-1G PC303483-5G
APOSPC303483-1GEA 280 EUR
APOSPC303483-1G APOSPC303483-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzamide
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzamide
Formula: C₇H₄BrClFNO
Peso molecolare: 252,468 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28060774
CAS Number: 1532518-77-6