Stampa…
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC303482-1G PC303482-5G
APOSPC303482-1GEA 232 EUR
APOSPC303482-1G APOSPC303482-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoyl chloride
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₂BrCl₂FO
Peso molecolare: 271,899 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28733955
CAS Number: 1070892-56-6