Stampa…
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
PC303481-1G PC303481-5G
APOSPC303481-1GEA 419 EUR
APOSPC303481-1G APOSPC303481-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzylamine
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzylamine
Formula: C₇H₆BrClFN
Peso molecolare: 238,485 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28060767
CAS Number: 1780235-51-9