Stampa…
5-Bromo-4-chloro-2-fluorophenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC303480-1G PC303480-5G
APOSPC303480-1GEA 419 EUR
APOSPC303480-1G APOSPC303480-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorophenylacetic acid
5-Bromo-4-chloro-2-fluorophenylacetic acid
Formula: C₈H₅BrClFO₂
Peso molecolare: 267,48 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640081
CAS Number: 1780668-50-9