Stampa…
5-Bromo-4-chloro-2-fluorophenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303479-1G PC303479-5G
APOSPC303479-1GEA 325 EUR
APOSPC303479-1G APOSPC303479-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorophenylacetonitrile 97%
5-Bromo-4-chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Formula: C₈H₄BrClFN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28060843
CAS Number: 1785359-01-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III