Stampa…
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (5-Bromo-4-chloro-2-fluorophenyl)methanol
PC303477-1G PC303477-5G
APOSPC303477-1GEA 231 EUR
APOSPC303477-1G APOSPC303477-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 98%
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrClFO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28060809
CAS Number: 1785275-10-6