Stampa…
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303473-1G PC303473-5G
APOSPC303473-1GEA 325 EUR
APOSPC303473-1G APOSPC303473-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₂BrF₄N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32265220
CAS Number: 133013-32-8