3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC303471-1G
PC303471-5G
APOSPC303471-1GEA
232
EUR
APOSPC303471-1G
APOSPC303471-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula:
C₈H₂BrClF₄O Peso molecolare: 305,451 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD32640079 CAS Number: 2168326-54-1 |