3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303470-1G
PC303470-5G
APOSPC303470-1GEA
199
EUR
APOSPC303470-1G
APOSPC303470-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula:
C₈H₃BrF₄O₂ Peso molecolare: 287,006 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31382551 CAS Number: 2091606-48-1 |