Stampa…
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
PC303469-1G PC303469-5G
APOSPC303469-1GEA 419 EUR
APOSPC303469-1G APOSPC303469-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₈H₆BrF₄N
Peso molecolare: 272,038 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20485012
CAS Number: 871325-57-4